Kluczowe dokumenty
CLS9998241
Corning® phenolic cap, PTFE liner
24-410 thread
Synonim(y):
czarny fenol, nasadki fenolowe, zakrętki
Wybierz wielkość
144 EA
1570,00 zł
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
144 EA
1570,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
1570,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE liner
black phenolic cap
producent / nazwa handlowa
Corning 9998-241
Wysokość
~18.5 mm
dopasowywanie
24-410 thread
Opis ogólny
These reusable Corning caps are fabricated from specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface to provide a highly inert sealing face.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)