CLS999818
Corning® phenolic cap, PTFE liner
18-415 thread
Synonim(y):
czarny fenol, nasadki fenolowe, zakrętki
Wybierz wielkość
661,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
661,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PTFE liner
black phenolic cap
producent / nazwa handlowa
Corning 9998-18
Wysokość
~17.5 mm
dopasowywanie
18-415 thread
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)