Kluczowe dokumenty
CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
Synonim(y):
Corning® 9990
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS999075 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 9990-75
śr. zewn.
~75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Molded-in ribs allow vapors to escape during boiling to eliminate pressure buildup. Meets EPA requirements for methods 3005, 3010, 3020.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)