Kluczowe dokumenty
CLS986025
Pyrex® heavy-wall ignition tubes
O.D. × L 25 mm × 200 mm
Synonim(y):
Corning® 9860
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Aby zapytać o ten produkt CLS986025, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
case of 120
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 9860-25
śr. zewn. × dł.
25 mm × 200 mm
Opis ogólny
Rimless. Made of Code #7740 glass. Performs well when used continuously at temperatures up to 500 °C or for short periods to 600 °C.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)