Kluczowe dokumenty
CLS982620X
Pyrex® culture tubes, screw cap with PTFE liner
O.D. × L 20 mm × 150 mm
Synonim(y):
Corning® 9826
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Produkt CLS982620X nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
cap (PTFE Liner)
round bottom tube
rozmiar gwintu
18-415
opakowanie
case of 192
pack of 96 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 9826-20X
śr. zewn. × dł.
20 mm × 150 mm
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
  • Pyrex® culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
  • Includes a phenolic screw cap to facilitate handling and sealing after autoclaving.
  • The polytetrafluoroethylene (PTFE) faced glued-in rubber liner ensures a highly inert sealing face.
  • White enamel marking spot for pencil notations.
Cap with PTFE-faced, white rubber liner. White enamel marking spot.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)