CLS982025X
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 70 mL
Synonim(y):
Corning® 9820
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 192
pack of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 9820-25X
śr. zewn. × dł.
25 mm × 200 mm
pojemność
70 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Probówki do hodowli Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej.
- Konstrukcja bez obręczy zapewnia większą wygodę podczas zatykania i przechowywania na stojaku.
- Polerowane ogniowo końce zapewniają gładkie wykończenie.
- Jednolita grubość ścianek i dna zapewnia maksymalny transfer ciepła i odporność chemiczną.
- Trzy największe rozmiary nie posiadają żadnych oznaczeń.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)