CLS982022
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 50 mL
Synonim(y):
Corning® 9820
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
round bottom tube
opakowanie
case of 576
pack of 72
producent / nazwa handlowa
Corning 9820-22
śr. zewn. × dł.
22 mm × 175 mm
pojemność
50 mL
Opis ogólny
- Probówki do hodowli Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej.
- Konstrukcja bez obręczy zapewnia większą wygodę podczas zatykania i przechowywania na stojaku.
- Polerowane ogniowo końce zapewniają gładkie wykończenie.
- Jednolita grubość ścianek i dna zapewnia maksymalny transfer ciepła i odporność chemiczną.
- Trzy największe rozmiary nie posiadają żadnych oznaczeń.
Offers convenience in plugging and storing. Wall and bottom are of uniform thickness. End is fire-polished. Three largest sizes have no marking spots.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)