CLS882119
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS19/22
producent / nazwa handlowa
Corning 8821-19
Długość
57 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jeden koniec posiada szlifowane złącze, a drugi jest przystosowany do montażu termometru.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)