Kluczowe dokumenty
CLS7103C25
Pyrex® volumetric pipette, certified, to contain, to deliver, Class A
volume 25 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS7103C25 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
pack of 2 ea
case of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7103C-25
zakres pomiaru objętości
25 mL
pojemność
25 mL
Cechy i korzyści
  • Pipety wolumetryczne Pyrex® (pojemność 25 ml) są skalibrowane zgodnie z tolerancjami klasy A według norm ASTM E-542 i ASTM E-969.
  • Każda pipeta jest indywidualnie serializowana i dostarczana z certyfikatem identyfikacji i pojemności, identyfikowalnym zgodnie z normami NIST.
  • Te precyzyjne pipety wolumetryczne PYREX® są produkowane i kalibrowane zgodnie ze specyfikacjami "To Contain" (TC - dolna linia) i "To Deliver" (TD - górna linia) dla naczyń wolumetrycznych klasy A.
  • Kolorowe oznaczenia są emaliowane na szkle.
  • Testowane i kalibrowane w laboratorium posiadającym certyfikat ISO/IEC 17025.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)