Kluczowe dokumenty
CLS710010
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 10 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonim(y):
pipeta
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS710010 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
glass
Właściwości
class A
graduation
opakowanie
case of 12 ea
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7100-10
Corning 7100
zakres pomiaru objętości
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Długość
429 mm
pojemność
10 mL
kolor
red
Opis ogólny
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Inne uwagi
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)