Kluczowe dokumenty
CLS70855
Pyrex® serological pipettes, disposable, color-coded
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonim(y):
Corning® 7085
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produkt CLS70855 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
sterylność
non-sterile
Właściwości
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7085-5
zakres pomiaru objętości
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
śr. zewn. × dł.
8 mm × 350 mm
pojemność
5.0 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Pipety są oznaczone kolorami według rozmiaru, co ułatwia ich identyfikację i sortowanie. Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle. Aby uzyskać całkowitą pojemność znamionową, pipety typu "to deliver" należy przedmuchać.
Inne uwagi
Nie pipetować doustnie. Sugerujemy użycie mechanicznego urządzenia do pipetowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)