Kluczowe dokumenty
CLS7082516XX
Pyrex® VISTA culture tube, screw-cap
diam. × L 16 mm × 150 mm
Synonim(y):
probówki, probówki do hodowli, probówki szklane
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Produkt CLS7082516XX nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
cap (Rubber liner)
round bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 200
producent / nazwa handlowa
Corning 70825-16XX
śr. × dł.
16 mm × 150 mm
kolor
clear
Opis ogólny
Probówki do hodowli Pyrex Vista są dostarczane z zakrętkami fenolowymi o głębokim kształcie, które ułatwiają przenoszenie i uszczelnianie po autoklawowaniu. Niebieska emalia zapewnia doskonałą powierzchnię do zapisków ołówkiem. Ślady ołówka można łatwo usunąć.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)