Kluczowe dokumenty
CLS70782N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonim(y):
Corning® 7078
Wybierz wielkość
700 EA
1580,00 zł
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
700 EA
1580,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
opis
plugged
sterylność
sterile
producent / nazwa handlowa
Corning 7078-2N
zakres pomiaru objętości
2.0 mL, accuracy: 0.01 mL
pojemność
2.0 mL
Opis ogólny
These sterile disposable Pyrex serological pipettes are designed for the larger-volume user. They are calibrated "to deliver" (TD) with blow-out and are packed to permit easy access to several pipettes at a time without contaminating the entire case. Similar to No. 7077, except multi-packed in plastic bags.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)