Kluczowe dokumenty
CLS70655
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonim(y):
Corning® 7065
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiały
glass
Właściwości
graduation
subdivision 0.1 mL
opakowanie
case of 12 ea
pack of 6 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 7065-5
zakres pomiaru objętości
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
śr. zewn. × dł.
8 mm × 350 mm
pojemność
5.0 mL
Cechy i korzyści
  • Pipety pomiarowe Pyrex® z kolorowymi oznaczeniami (objętość 5 mL) to pipety wielokrotnego użytku, które są oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji i sortowania.
  • Górny koniec jest zwężony (typu Mohr).
  • Kolorowe podziałki są emaliowane na szkle.
  • Są one skalibrowane "do dostarczania" (TD) ich całkowitej pojemności bez wydmuchiwania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)