Kluczowe dokumenty
CLS706401L
Pyrex® VISTA volumetric flask, Class A
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS706401L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 70640-1L
pojemność
1,000 mL
Cechy i korzyści
  • Kolby miarowe Pyrex® 3140 o pojemności 1 l zapewniają precyzyjny pomiar objętości.
  • Szyjki są przystosowane do szklanych korków nr 9.
  • Linia podziałki jest ostra, a trwałe niebieskie litery blokowe ułatwiają odczytanie napisu.
  • Produkt wytrzymuje wielokrotne standardowe cykle autoklawowania w temperaturze 121°C.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)