Kluczowe dokumenty
CLS70360125
Pyrex® VISTA filter flask
capacity 125 mL
Synonim(y):
kolba filtrująca, kolby erlenmeyera, kolby filtrujące
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS70360125 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type ground joint or rubber stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 70360-125
pojemność
125 mL
Opis ogólny
Te małe kolby filtrujące są zalecane do zastosowań mikrochemicznych. Wszystkie kolby posiadają trwałe niebieskie miejsca do znakowania.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)