Kluczowe dokumenty
CLS6947500BO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 500 mL
Synonim(y):
czajnik pyrex, kolby reakcyjne, sprzęt reakcyjny
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type lid
opakowanie
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 6947-500BO
dostępność
not available in EU
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Kołnierz jest drobno szlifowany w celu zapewnienia szczelności.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)