Kluczowe dokumenty
CLS630242L
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 63024
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
Produkt CLS630242L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 63024-2L
tol. measuring range
10.0 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)