Kluczowe dokumenty
CLS63024100
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 63024
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 63024-100
tol. measuring range
0.6 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)