CLS61626100
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 100 mL
Synonim(y):
Corning® 61626
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
case of 4 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 61626-100
śr. wewn. szyjki butelki
~70 mm
pojemność
100 mL
śr. × wys.
56 mm × 100 mm
dopasowywanie
45
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)