Kluczowe dokumenty
CLS61006
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
top I.D. 147 mm
Synonim(y):
Corning® 6100
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produkt CLS61006 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
producent / nazwa handlowa
Corning 6100-6
Długość
272 mm
śr. wewn. górnej części
147 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Łodygi mają około 150 mm długości i 15 mm średnicy zewnętrznej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)