Kluczowe dokumenty
BR145530
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 70 mm
Synonim(y):
Funnels
Wybierz wielkość
1 EA
32,00 zł
32,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
32,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
32,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
Właściwości
for rapid filtration
producent / nazwa handlowa
BRAND 145530
Średnica
70 mm
trzon śr. × dł.
8 mm × 70 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Lejek 1191 z krótkim trzonkiem jest przeznaczony do wydajnej i szybkiej filtracji w zastosowaniach laboratoryjnych. Wykonany z wysokiej jakości szkła Boro 3.3, lejek ten łączy trwałość z doskonałą wydajnością. Krótki trzon ułatwia szybkie przenoszenie cieczy i minimalizuje ryzyko zatkania podczas procesów filtracji. Lejek jest nachylony pod kątem 60°, co optymalizuje natężenie przepływu. Górna krawędź jest szlifowana lub polerowana ogniowo, zapewniając gładkie wykończenie, które zwiększa bezpieczeństwo i łatwość użytkowania.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)