Kluczowe dokumenty
CLS56802L
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS56802L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
27
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 5680-2L
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Calibrated to Class A tolerances in accordance with ASTM E-542 and E-288. Each flask is individually serialized and supplied with a Certificate of Identification and Capacity, traceable to NIST standards.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)