Kluczowe dokumenty
CLS56602L
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with Pyrex® stopper
capacity 2,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5660
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS56602L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
Połączenie
joint stopper27
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type ST stopper
opakowanie
case of 4
producent / nazwa handlowa
Corning 5660-2L
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
2,000 mL
Cechy i korzyści
  • Kolby miarowe Pyrex® 1437 z korkami Pyrex® (pojemność 2000 ml) mają oznaczenie pojemności wytrawione cienką linią przez wąski czerwony pasek na przezroczystym szkle, co sprawia, że wypełniacz jest zbędny i zapewnia wysoką czytelność, dokładność i trwałość.
  • Wytrzymałość tych kolb została znacznie zwiększona dzięki maszynowo dmuchanym korpusom, do których przymocowane są szyjki z grubymi rurkami, przystosowane do szklanych korków nr 27 Standard Taper.
  • Te kolby miarowe klasy A zostały wyprodukowane zgodnie z tolerancjami klasy A określonymi w normach ASTM E- 694 dla naczyń miarowych, ASTM E-542 dla kalibracji naczyń miarowych i ASTM E-288 dla kolb miarowych. Kalibrowane.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)