Kluczowe dokumenty
CLS5644500
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 500 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5644500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
rozmiar zatyczki
19
producent / nazwa handlowa
Corning 5644-500
tol. measuring range
0.20 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Wytrzymałość kolb została znacznie zwiększona dzięki maszynowo dmuchanym korpusom, które są uszczelnione na szyjkach z grubych rur.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)