Kluczowe dokumenty
CLS564425
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 25 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS564425 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
9
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 5644-25
tol. measuring range
0.03 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Wytrzymałość kolb została znacznie zwiększona dzięki maszynowo dmuchanym korpusom, które są uszczelnione na szyjkach z grubych rur.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)