Przejdź do
Z324949
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 3 mL, one mark
Synonim(y):
BLAUBRAND® Pipette, blue-scale bulb pipette, class AS pipette, glass pipette, precision bulb pipette
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
6 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
143,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Capacity:
3 mL
Material:
AR-Glas®
Feature:
class AS
Packaging:
pack of 6 ea
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
AR-Glas®
Quality Segment
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
feature
class AS
packaging
pack of 6 ea
manufacturer/tradename
BRAND 29705
capacity
3 mL
General description
Additional to DIN
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Other Notes
BR29705 (India)
Legal Information
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z324973Z324965Z324930
description
capacity 3 mL, one mark
description
capacity 6 mL, one mark
description
capacity 5 mL, one mark
description
capacity 2.5 mL, one mark
capacity
3 mL
capacity
6 mL
capacity
5 mL
capacity
2.5 mL
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
feature
class AS
manufacturer/tradename
BRAND 29705
manufacturer/tradename
BRAND 29708
manufacturer/tradename
BRAND 29707
manufacturer/tradename
BRAND 29704
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
material
AR-Glas®
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
packaging
pack of 6 ea
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
description
total delivery Ex + 15 sec waiting time
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)