CLS5642200
Pyrex® volumetric flasks with PE stopper
capacity 200 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5642
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
long
rozmiar zatyczki
13
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Polyethylene stopper
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5642-200
tol. measuring range
0.10 mL
pojemność
200 mL
Opis ogólny
- Kolby miarowe Pyrex® są wyposażone w dmuchane maszynowo korpusy z uszczelnionymi, ciężkimi rurkami.
- Liniowe korki z polietylenu o wysokiej gęstości są wykonane z zamkniętym dnem, aby były zgodne ze standardowymi wymiarami korków stożkowych.
- Ostra trwała linia podziałki i duże białe litery ułatwiają dokładne pomiary objętości.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)