WHA68099235
Whatman® Anotop® IC and LC syringe filter
Anotop 10 IC Syringe Filter, pore size 0.2 μm, polypropylene housing
Synonim(y):
Whatman filter, Z747750, syringe filter, syringe filters
About This Item
Polecane produkty
Materiały
alumina based membrane (Anopore)
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 250 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 6809-9235
Whatman Article No. 28420425 (US reference)
Średnica
10 mm
pojemność
20 μL
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Opis ogólny
Applications: Ion chromatography sample preparation, HPLC sample preparation
Features and Benefits
- 10 mm diameter syringe filters
- 25 mm diameter syringe filters
- Each batch certified for IC
- Enhanced consistency of analytical results
- Extended column life
- Certified and guaranteed low levels of anion leaching for improved results
Cechy i korzyści
- Każda partia jest certyfikowana pod kątem niskiego poziomu wymywania anionów podczas filtracji w chromatografii jonowej (IC).
- Filtruje duże cząstki stałe, wydłużając żywotność kolumny i zwiększając rozdzielczość pików
- Wąski rozkład wielkości porów i kapilarna struktura porów zapewniają spójne wyniki z filtra strzykawkowego
Przydatność
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)