Kluczowe dokumenty
CLS5580500
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Synonim(y):
kolba pyrex, przezroczyste kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Aby zapytać o ten produkt CLS5580500, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Snap cap
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5580-500
Corning 5580
tol. measuring range
0.20 mL
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)