Kluczowe dokumenty
CLS5580200
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 200 mL
Synonim(y):
kolba pyrex, przezroczyste kolby
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5580200 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
long
sterylność
non-sterile
Właściwości
class A
closure type Snap cap
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5580-200
Corning 5580
tol. measuring range
0.10 mL
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)