Kluczowe dokumenty
CLS556401L
Pyrex® class A low-actinic volumetric flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS556401L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Połączenie
joint stopper22
Właściwości
class A
opakowanie
case of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 55640-1L
Corning 55640
tol. measuring range
0.30 mL
pojemność
1,000 mL
Opis ogólny
Low actinic stained glass provides protection for materials sensitive to light. The protective color is an integral part of flask, which retains mechanical strength, chemical stability, and thermal resistance of Pyrex brand labware.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)