Kluczowe dokumenty
CLS5563550
Pyrex® volumetric flask, low actinic, heavy duty wide mouth, with Pyrex stopper
capacity 50 mL
Synonim(y):
Corning® 55635
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS5563550 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
rozmiar zatyczki
13
producent / nazwa handlowa
Corning 55635-50
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Szkło witrażowe o niskiej aktyniczności zapewnia ochronę materiałów wrażliwych na światło. Kolor ochronny jest integralną częścią kolby, która zachowuje wytrzymałość mechaniczną, stabilność chemiczną i odporność termiczną naczyń laboratoryjnych marki Pyrex.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)