CLS5320500
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 500 mL
Synonim(y):
filtr kolbowy, kolba filtrująca, kolby filtrujące
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper7
opis
without hose connection
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Rubber stopper
opakowanie
case of 18
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 5320-500
zakres pomiaru objętości
150-500 mL
pojemność
500 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)