CLS5100125
Pyrex® wide-mouth Erlenmeyer flask
capacity 125 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
bottom (baffled)
wide-mouth
Połączenie
joint stopper6
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 25
opakowanie
pack of 12
case of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 5100-125
zakres pomiaru objętości
50-125 mL
pojemność
125 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Kolby Erlenmeyera z szerokim otworem Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
- Kolby mają trwałą, białą, emaliowaną podziałkę wskazującą przybliżoną pojemność i bardzo duże miejsce do oznaczania.
- Posiadają wytrzymałą obręcz.
- Idealne do użytku jako kolby do miareczkowania.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)