Kluczowe dokumenty
CLS498550
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 50 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS498550 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
rozmiar gwintu szyjki
24-410
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Screw cap
subdivision 10 mL
opakowanie
pack of 12
case of 24
producent / nazwa handlowa
Corning 4985-50
zakres pomiaru objętości
20-50 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Z odporną na uderzenia, fenolową zakrętką wyposażoną w cementowaną, obojętną wkładkę z białej gumy; odporna na sterylizację parową. Podziałka z białej emalii określająca przybliżoną pojemność. Z owalnym miejscem do oznaczania.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)