CLS49851L
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
rozmiar gwintu szyjki
38-430
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
opakowanie
case of 12
pack of 6
producent / nazwa handlowa
Corning 4985-1L
zakres pomiaru objętości
250-1,000 mL
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)