Kluczowe dokumenty
CLS498050
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 50 mL
Synonim(y):
kolba erlenmeyer, kolby erlenmeyera
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS498050 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
narrow-mouth
Połączenie
joint stopper1
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
subdivision 10 mL
opakowanie
pack of 12
case of 48
producent / nazwa handlowa
Corning 4980-50
dostępność
not available in EU
zakres pomiaru objętości
20-50 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
  • Kolby Erlenmeyera z wąską podziałką Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego zapewniającego przejrzystość optyczną i wytrzymałość mechaniczną.
  • Kolby mają trwałą podziałkę pokrytą białą emalią i bardzo duże miejsce do oznaczania.
  • Charakteryzują się ulepszonym, wytrzymałym wykończeniem górnym.
Approximate graduations are in durable white enamel. An extra large marking space is also provided. Heavy, durable top tooling.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)