Merck
Z267791
Sigma-Aldrich
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiały
ZnSe
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
13 mm × 2 mm
przepuszczalność
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
współczynnik refrakcji
n/D 2.4 (at 2 μm)
Opis ogólny
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.