Kluczowe dokumenty
CLS4965B500
Kolba okrągłodenna z trzema szyjkami Pyrex®
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 19/22, side joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
kolba z okrągłym dnem
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Produkt CLS4965B500 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Połączenie
center joint: ST/NS19/22
side joint: ST/NS19/22
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper joint
opakowanie
case of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 4965B-500
pojemność
500 mL
rozmiar szyjki
(3)
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)