Kluczowe dokumenty
SYNF431110
Synthware three neck round bottom flask with angled side necks
10 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F431110, kolba okrągła z 3 szyjkami
Wybierz wielkość
1 EA
307,00 zł
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
307,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks)
Połączenie
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F431110
pojemność
10 mL
10 mL
Opis ogólny
Okrągłe dno z przegubami. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie rozmiary są ręcznie wydmuchiwane z rurek, aby zapewnić jednolitą grubość ścianek.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)