Merck
CLS31770500C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 500 mL, porosity 40-60 μm
Synonim(y):
Corning® 31770
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Właściwości
cap
fritted
opakowanie
case of 1 ea
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 31770-500C
pojemność
500 mL
śr. × wys.
63 mm × 290 mm
wielkość porów
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Opis ogólny
12mm diameter fritted cylinder.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.