Kluczowe dokumenty
CLS3044100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 100 mL
Synonim(y):
Corning® 3044
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produkt CLS3044100 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 2.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3044-100
tol. measuring range
1.0 mL
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Skalibrowany "do przechowywania". Cylinder jest typu Tuttle o niskim kształcie zapewniającym stabilność.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)