Kluczowe dokumenty
CLS30262L
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3026
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produkt CLS30262L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3026-2L
tol. measuring range
6.0 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Skalibrowany "do dostarczania".
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)