Kluczowe dokumenty
CLS302525
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3025
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Aby zapytać o ten produkt CLS302525, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3025-25
tol. measuring range
±5%
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to contain"
  • double metric scale
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)