Kluczowe dokumenty
CLS30222L
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 2,000 mL
Synonim(y):
Corning® 3022
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Produkt CLS30222L nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Właściwości
subdivision 20.0 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022-2L
tol. measuring range
10.0 mL
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)