Kluczowe dokumenty
CLS302225
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 25 mL
Synonim(y):
Corning® 3022
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Właściwości
subdivision 0.2 mL
producent / nazwa handlowa
Corning 3022-25
tol. measuring range
0.3 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)