Kluczowe dokumenty
CLS2962100
Pyrex® hydrometer jar
capacity 100 mL
Synonim(y):
Corning® 2962
About This Item
Kod UNSPSC:
41113024
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
Corning 2962-100
śr. zewn. × wys.
29 mm × 254 mm
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Konstrukcja z grubymi ściankami minimalizuje ryzyko złamania. Duża sześciokątna podstawa, uszczelniona do korpusu cylindra, zwiększa stabilność. Spełnia specyfikacje ASTM D-287 i E-100.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)