CLS2679425
Corning® polypropylene closure
orange
Synonim(y):
Zamknięcie Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opis
fits neck O.D. 25 mm
producent / nazwa handlowa
Corning 26794-25
kolor
orange
Opis ogólny
Do probówek i kolb hodowlanych z długą szyjką bez krawędzi. Zamknięcie otwarte dla wymiany gazowej lub zamknięte dla środowiska nawilżonego. Wewnętrzny pierścień kroplowy minimalizuje zanieczyszczenie.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)