Merck
CLS2480400
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/40
producent / nazwa handlowa
Corning 2480-400
dł. osłony
400 mm
Opis ogólny
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.